Learn More
Riedel-de Haën Ciclohexano
Código de producto. 16615823
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7 L
Tamaño de la unidad:
7 litros
16615823 7 L 7 litros
1 options
Código de producto. 16615823 Proveedor Riedel-de Haën N.º de proveedor 33117S7LRC
Ciclohexano, Puriss. pa, reactivo ACS, ≥ 99,5% (GC).
  • Para HPLC y síntesis orgánica.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
pH Not applicable
Punto de fusión 6.4°C
CAS 110-82-7
Color Incolora
% máx. CAS ≤100.00
Densidad 0.78 g/cm3 (20°C)
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación -18°C
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos Puriss. p.a.
Fórmula molecular C6H12
Fórmula lineal C6H12
Presión de vapor 130 hPa (25°C)
Número MDL MFCD00003814
Viscosidad 0.94 mPa.s (20°C)
Número UN UN1145
Beilstein 1900225
Concentración ≥99.50%
Sinónimo Hexahydrobenzene
Punto de ebullición 81°C (1,013 hPa)
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
Nombre IUPAC ciclohexano
Peso molecular (g/mol) 84.16
Porcentaje de pureza ≥99.50%
Grado ACS