Learn More
Ciclohexanamina, Mikromol™
Código de producto. 17982656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982656 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17982656 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0678.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ciclohexanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclohexylamine
CAS 108-91-8
Nombres de analitos o componentes Cyclohexylamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H13 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Glipizide Imp. B (EP), Sodium Cyclamate Imp. C (EP), Cyclohexanamine, Glipizide Impurity B, Sodium Cyclamate Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
SMILES NC1CCCCC1
Nombre IUPAC ciclohexanamina
Peso molecular (g/mol) 99.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 99,1048 g/mol