Learn More
Ciclohexanamina-D11, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexanamine-D11 |
| CAS | 1219805-96-5 |
| Fórmula molecular | C6 2H11 H2 N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Cyclohexan-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-amine (ACI), Cyclohexanamine-D11, Cyclohexyl-d11-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undeuteriociclohexan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 110.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.1738 |