Learn More
Ácido cicloheptilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348326 1 g 1 g
11358326 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15553.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4401-20-1 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4401-20-1
Fórmula molecular C9H16O2
Peso molecular (g/mol) 156.225
Número MDL MFCD01075701
Clave InChI DQNWKASPZFJVMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cycloheptylacetic acid, cycloheptaneacetic acid, 2-cycloheptylaceticacid, pubchem16200, acmc-20ald3
PubChem CID 227401
Nombre IUPAC ácido 2-cicloheptilacético
SMILES C1CCCC(CC1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheptylacetic acid
Punto de fusión 14°C to 15°C
Densidad 1.023
Punto de ebullición 110°C to 112°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.4725
Cantidad 1 g
Beilstein 1935484
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza 99%