Learn More
Bromuro de cicloheptilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10606682 25 g Frasco de vidrio 25 g
10616682 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10606682 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111080250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2404-35-5
Fórmula molecular C7H13Br
Peso molecular (g/mol) 177.09
Número MDL MFCD00004149
Clave InChI LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
Nombre IUPAC bromocicloheptano
SMILES BrC1CCCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheptyl bromide
Nombre de nota 97%
Color Amarillo
Densidad 1.2800g/mL
Punto de ebullición 71°C to 72°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C7H13Br
Índice de refracción 1.5035 to 1.5055
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 29
Gravedad específica 1.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido