Learn More
Cicloheptanona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10219733 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10219733 25 g Frasco de vidrio 25 g
10776131 100 g Frasco de vidrio 100 g
10793134 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10219733 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111040250
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 502-42-1 | C7H12O | 112.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 502-42-1
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00004159
Clave InChI CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane
PubChem CID 10400
Nombre IUPAC cicloheptanona
SMILES C1CCCC(=O)CC1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Cycloheptanone
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 179.0°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C7H12(=O)
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 13
Índice Merck 15, 2715
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cycloheptanone
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Faresætning
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Sikkerhedssætning
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.