Learn More
Cicloheptanona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495453 250 g 250 g
11485453 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495453 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13421.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 502-42-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Cycloheptanone is used as a precursor for the synthesis of pharmaceuticals. A spasmolytic agent and vasodilator is produced from this chemical. They are also used in certain stereospecific enzymatic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cicloheptanona se utiliza como precursor para la síntesis de productos farmacéuticos. A partir de este producto químico se produce un agente espasmolítico y vasodilatador. También se utilizan en determinadas reacciones enzimáticas estereoespecíficas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-42-1
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.172
Número MDL MFCD00004159
Clave InChI CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane
PubChem CID 10400
Nombre IUPAC cicloheptanona
SMILES C1CCCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheptanone
Punto de fusión -21°C
Densidad 0.956
Punto de ebullición 179°C to 181°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.461
Cantidad 250 g
Número UN UN1224
Beilstein 969823
Índice Merck 14,2722
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 99%