Learn More
Cicloheptanometilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363636 5 g 5 g
11353636 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14659.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4448-77-5 | C8H17N | 127.231 g/mol
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar en los sectores de los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4448-77-5
Fórmula molecular C8H17N
Peso molecular (g/mol) 127.231
Número MDL MFCD00021674
Clave InChI CAOQEOHEZKVYOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cycloheptanemethylamine, cycloheptylmethylamine, cycloheptanemethanamine, acmc-20agqt, cycloheptylmethyl amine, cycloheptane methylamine, aminomethyl cycloheptane, n-cycloheptylmethyl-amine, aminomethylcycloheptane
PubChem CID 78194
Nombre IUPAC cicloheptilmetanamina
SMILES C1CCCC(CC1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheptanemethylamine
Densidad 0.884
Punto de ebullición 98°C to 101°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.474
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 2958734
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.23
Porcentaje de pureza ≥98%