Learn More
Ácido cicloheptanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10654365 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10654365 5 g Frasco de vidrio 5 g
10643025 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10654365 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111020050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1460-16-8 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1460-16-8
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00004152
Clave InChI VZFUCHSFHOYXIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cycloheptane carboxylic acid, cycloheptanoic acid, cycloheptanecarboxylicacid, cyclohepatan carboxylic acid, acmc-1c1rc, sampl4, o9, vzfuchsfhoyxis-uhfffaoysa, cycloheptanecarboxylic acid
PubChem CID 15091
ChEBI CHEBI:29564
Nombre IUPAC ácido cicloheptanocarboxílico
SMILES OC(=O)C1CCCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheptanecarboxylic acid
Color Incolora
Densidad 1.0350g/mL
Punto de ebullición 135.0°C to 138.0°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C7H13CO2H
Índice de refracción 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 12
Gravedad específica 1.035
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cycloheptanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.