Learn More
Clorhidrato de cicloguanil, LoGiCal
Código de producto. 30463669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463669 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463669 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1580.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloguanil Hydrochloride
CAS 152-53-4
Nombres de analitos o componentes Cycloguanil Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H14 Cl N5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 1-(4-chlorophenyl)-1,6-dihydro-6,6-dimethyl-, hydrochloride (1:1)1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 1-(4-chlorophenyl)-1,6-dihydro-6,6-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), s-Triazine, 4,6-diamino-1-(p-chlorophenyl)-1,2-dihydro-2,2-dimethyl-, hydrochloride (6CI), s-Triazine, 4,6-diamino-1-(p-chlorophenyl)-1,2-dihydro-2,2-dimethyl-, monohydrochloride (8CI), 1-(4-Chlorophenyl)-1,6-dihydro-6,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine monohydrochloride, BN 2410, Chlorcycloguanil, Chloroguanide triazine hydrochloride, Cycloguanil hydrochloride, NSC 3074
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14ClN5.ClH/c1-11(2)16-9(13)15-10(14)17(11)8-5-3-7(12)4-6-8;/h3-6H,1-2H3,(H4,13,14,15,16);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC1(C)N=C(N)N=C(N)N1c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-1,3,5-triazina-2,4-diamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 288.18
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0705 g/mol