Learn More
Cicloguanil-d4 Cloruro, TRC
Código de producto. 30358305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358305 10 mg -
30359163 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30358305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98788210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189427-23-3
Fórmula molecular C11H11D4Cl2N5
Peso molecular (g/mol) 292.2
Sinónimo 1-(4-Chlorophenyl-d4)-1,6-dihydro-6,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine Hydrochloride, BN 2410, Chloroguanide-d4 Triazine Hydrochloride, Cycloguanil-d4 Hydrochloride, NSC 3074-d4
Nombre IUPAC 1-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)-6,6-dimetil-1,3,5-triazina-2,4-diamina; Cloruro
SMILES NC1=NC(C)(C)N(C(N)=N1)C2=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C2[2H].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloguanil-d4 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14ClN5.ClH/c1-11(2)16-9(13)15-10(14)17(11)8-5-3-7(12)4-6-8;/h3-6H,1-2H3,(H4,13,14,15,16);1H/i3D,4D,5D,6D;