Learn More
ciclofenil, Mikromol™
Descripción
Ciclofenil
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclofenil |
| CAS | 2624-43-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Cyclofenil |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H24 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenol, 4,4'-(cyclohexylidenemethylene)bis-, diacetate (9CI), Phenol, 4-[[4-(acetyloxy)phenyl]cyclohexylidenemethyl]-, acetate, 4,4'-(Cyclohexylidenemethylene)diphenol diacetate ester, Bis(p-acetoxyphenyl)cyclohexylidenemethane, Bis(p-hydroxyphenyl)cyclohexyldienemethane diacetate, Cyclofenil, Cyclofenyl, Cyclopenil, Cyclophenil, Cyclophenyl, F 6066, Fertodur, H 3452, ICI 48213, NSC 86464, Neoclym, Oginex, Ondogyne, Ondonid, Rehibin, Sanocrisin, Sexadieno, Sexovar, Sexovid, Phenol, 4,4'-(cyclohexylidenemethylene)bis-, 1,1'-diacetate, p-Cresol, alpha-cyclohexylidene-alpha-(p-hydroxyphenyl)-, diacetate (7CI,8CI), alpha-(p-Hydroxyphenyl)-alpha-cyclohexylidene-p-cresol diacetate, alpha-Cyclohexylidene-alpha-(p-hydroxyphenyl)-p-cresol diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H24O4/c1-16(24)26-21-12-8-19(9-13-21)23(18-6-4-3-5-7-18)20-10-14-22(15-11-20)27-17(2)25/h8-15H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=C2CCCCC2)c3ccc(OC(=O)C)cc3 |
| Nombre IUPAC | acetato de [4-[(4-acetiloxifenil)-ciclohexilidenometil]fenilo] |
| Mostrar más |