Learn More
Ciclofenil, LoGiCal
Código de producto. 30463253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463253 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463253 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3024.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclofenil
CAS 2624-43-3
Nombres de analitos o componentes Cyclofenil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H24 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 4,4'-(cyclohexylidenemethylene)bis-, diacetate (9CI), Phenol, 4-[[4-(acetyloxy)phenyl]cyclohexylidenemethyl]-, acetate, 4,4'-(Cyclohexylidenemethylene)diphenol diacetate ester, Bis(p-acetoxyphenyl)cyclohexylidenemethane, Bis(p-hydroxyphenyl)cyclohexyldienemethane diacetate, Cyclofenil, Cyclofenyl, Cyclopenil, Cyclophenil, Cyclophenyl, F 6066, Fertodur, H 3452, ICI 48213, NSC 86464, Neoclym, Oginex, Ondogyne, Ondonid, Rehibin, Sanocrisin, Sexadieno, Sexovar, Sexovid, Phenol, 4,4'-(cyclohexylidenemethylene)bis-, 1,1'-diacetate, p-Cresol, alpha-cyclohexylidene-alpha-(p-hydroxyphenyl)-, diacetate (7CI,8CI), alpha-(p-Hydroxyphenyl)-alpha-cyclohexylidene-p-cresol diacetate, alpha-Cyclohexylidene-alpha-(p-hydroxyphenyl)-p-cresol diacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24O4/c1-16(24)26-21-12-8-19(9-13-21)23(18-6-4-3-5-7-18)20-10-14-22(15-11-20)27-17(2)25/h8-15H,3-7H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=C2CCCCC2)c3ccc(OC(=O)C)cc3
Nombre IUPAC acetato de [4-[(4-acetiloxifenil)-ciclohexilidenometil]fenilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 364.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1675 g/mol