Learn More
Ciclododecanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclododecanone |
| CAS | 830-13-7 |
| Fórmula molecular | C12H22O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | NSC 77116 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2 |
| SMILES | O=C1CCCCCCCCCCC1 |
| Nombre IUPAC | ciclododecanona |
| Peso molecular (g/mol) | 182.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.1671 |