Learn More
Ciclododecanona, TRC
Código de producto. 30362282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30362282 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30362282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98995525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclododecanone
CAS 830-13-7
Fórmula molecular C12H22O
Cantidad 25 g
Sinónimo NSC 77116
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2
SMILES O=C1CCCCCCCCCCC1
Nombre IUPAC ciclododecanona
Peso molecular (g/mol) 182.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1671
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.