Learn More
Ciclododecanona, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10744601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10744601 500 g 500 g
10500371 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10744601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110975000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 830-13-7
Fórmula molecular C12H22O
Peso molecular (g/mol) 182.31
Número MDL MFCD00003722
Clave InChI SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclododecan-1-one, dsstox_cid_7322, dsstox_rid_78407, dsstox_gsid_27322, cyclododecanon, cdon, cyclododecanone, acmc-209pr1, ksc448s4j
PubChem CID 13246
Nombre IUPAC ciclododecanona
SMILES C1CCCCCC(=O)CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclododecanone
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 59.0°C to 61.0°C
Color Incoloro a blanco
Punto de ebullición 277.0°C
Temperatura de inflamación 118°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C12H22(=O)
Cantidad 500 g
Beilstein 07, II, 48
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Viscosidad 4.28 mPa.s (70°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.31
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales adherentes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclododecanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.