Learn More
Ciclododecanona, 99 %
Código de producto. 11322497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322497 100 g 100 g
11332497 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11563.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 830-13-7
Fórmula molecular C12H22O
Peso molecular (g/mol) 182.307
Número MDL MFCD00003722
Clave InChI SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclododecan-1-one, dsstox_cid_7322, dsstox_rid_78407, dsstox_gsid_27322, cyclododecanon, cdon, cyclododecanone, acmc-209pr1, ksc448s4j
PubChem CID 13246
Nombre IUPAC ciclododecanona
SMILES C1CCCCCC(=O)CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclododecanone
Punto de fusión 59°C to 62°C
Punto de ebullición 277°C
Temperatura de inflamación 137°C (278°F)
Olor Camphor-like
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 508621
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.31
Porcentaje de pureza 99%