Learn More
Ciclododecanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475487 500 g 500 g
11455487 25 g 25 g
11465487 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23486.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1724-39-6 | C12H24O | 184.323 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1724-39-6
Fórmula molecular C12H24O
Peso molecular (g/mol) 184.323
Número MDL MFCD00003717
Clave InChI SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-0z645y4jts, dsstox_cid_7429, dsstox_rid_78451, dsstox_gsid_27429, acmc-1bprz
PubChem CID 15595
Nombre IUPAC ciclododecanol
SMILES C1CCCCCC(CCCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclododecanol
Punto de fusión 77°C to 79°C
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.32
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclododecanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclododecanol