Learn More
Ciclododecanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10724221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10724221 500 g Frasco de vidrio 500 g
10262792 5 g Frasco de vidrio 5 g
10488250 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10724221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110965000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1724-39-6 | C12H24O | 184.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1724-39-6
Fórmula molecular C12H24O
Peso molecular (g/mol) 184.32
Número MDL MFCD00003717
Clave InChI SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-0z645y4jts, dsstox_cid_7429, dsstox_rid_78451, dsstox_gsid_27429, acmc-1bprz
PubChem CID 15595
Nombre IUPAC ciclododecanol
SMILES C1CCCCCC(CCCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclododecanol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 76.0°C to 79.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 272.7°C
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C12H23OH
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,19.2g/100g benzene,58.5g/100g methanol,33.2g/100g chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.32
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclododecanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.