Learn More
α-Ciclodextrina (polvo blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10695215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10695215 5 g Vidrio ámbar 5 g
10378024 25 g Vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10695215 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP25015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
  • Un polisacárido cíclico compuesto de 6 unidades de glucosa que mejora la solubilidad de moléculas hidrófobas
  • Mejora la solubilidad de moléculas no polares, como ácidos grasos, lípidos y colesterol en medios acuosos
  • También se utiliza para la precipitación selectiva de isómeros enantioméricos, posicionales o estructurales en las separaciones cromográficas y los métodos de purificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10016-20-3
Fórmula molecular C36H60O30
Peso molecular (g/mol) 972.846
Clave InChI HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexaamylose, cyclomaltohexose, .alpha.-cyclodextrin, schardinger alpha-dextrin, .alpha.-dextrin, .alpha.-cycloamylose, bdbm4, dextrin, .alpha.-cyclo, .alpha.-schardinger dextrin
PubChem CID 320760
SMILES C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(O2)C(C7O)O)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Cyclodextrin
Punto de fusión 278°C
Color Blanco
Pérdida por secado 13% max.
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 2710
Rotación específica 143 to 153° (+ or -)
Formula Weight (peso de la fórmula) 972.9
Forma física Polvo/Sólido