Learn More
γ- Ciclodextrina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11444512 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11444512 1 g
11454512 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444512 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219005401
CAS 17465-86-0
Fórmula molecular C48H80O40
Peso molecular (g/mol) 1297.13
Número MDL MFCD00009595,MFCD00149574
Clave InChI GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cyclooctaamylose, schardinger gamma-dextrin
PubChem CID 101136809
Nombre IUPAC 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hidroximetil)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonaciclo[36.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentacontano-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material γ- Cyclodextrin
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 1297.1
Forma física Solid