Learn More
α-ciclodextrina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11454502 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11454502 1 g
11464502 5 g
11474502 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454502 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219005201
CAS 10016-20-3
Fórmula molecular C36H60O30
Peso molecular (g/mol) 972.846
Clave InChI HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexaamylose, cyclomaltohexose, .alpha.-cyclodextrin, schardinger alpha-dextrin, .alpha.-dextrin, .alpha.-cycloamylose, bdbm4, dextrin, .alpha.-cyclo, .alpha.-schardinger dextrin
PubChem CID 320760
SMILES C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(O2)C(C7O)O)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Cyclodextrin
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 972.9
Forma física Powder