Learn More
β-ciclodextrina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11484502 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11484502 1 g
1 options
Código de producto. 11484502 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219005301
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Cyclodextrin
CAS 7585-39-9
Densidad 1,624 g/cm3 (L)
Fórmula molecular C42H70O35
Número MDL MFCD00078139
Cantidad 1 g
Sinónimo cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
Clave InChI WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Nombre IUPAC 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hidroximetil)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctaciclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontano-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
Peso molecular (g/mol) 1134.99
PubChem CID 131707246
Formula Weight (peso de la fórmula) 1134.9
Forma física Sólido