Learn More
γ-ciclodextrina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11434512 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
11434512 500 mg
1 options
Código de producto. 11434512 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02190054.5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
γ-Ciclodextrina, MP Biomedicals Se informa que es útil como potenciador de fluorescencia para ensayos químicos y clínicos.
CAS 17465-86-0
Fórmula molecular C48H80O40
Peso molecular (g/mol) 1297.13
Número MDL MFCD00009595,MFCD00149574
Clave InChI GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cyclooctaamylose, schardinger gamma-dextrin
PubChem CID 101136809
Nombre IUPAC 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hidroximetil)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonaciclo[36.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentacontano-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Especificaciones
Punto de fusión 257 °C a 265 °C (descomposición)(literatura)
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Soluble en agua, 1M NH4OH (50mg/mL)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1297.1
Forma física Polvo