Learn More
β-Cyclodextrin, MedChemExpress
Descripción
β-Cyclodextrin is a cyclic polysaccharide composed of seven units of glucose (α-D-glucopyranose) linked by α-(1,4) type bonds. β-Cyclodextrin has often been used to enhance the solubility of drugs. β-Cyclodextrin has anti-influenza virus H1N1 activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | β-Cyclodextrin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 7585-39-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H70O35 |
| Información de solubilidad | H2O : 38.75 mg/mL (34.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@]2([H])[C@@H]([C@@H](O)[C@](O[C@]3([H])[C@H](O[C@@](O[C@]4([H])[C@H](O[C@@](O[C@]5([H])[C@H](O[C@@](O[C@@]6([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](O[C@@H]6CO)([H])O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](O[C@@H]7CO)([H])O[C@@]8([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](O[C@@H]8CO)([H])O2)([H])[C@H](O)[C@H]5O)CO)([H])[C@H](O)[C@H]4O)CO)([H])[C@H](O)[C@H]3O)CO)([H])O1)O |
| Peso molecular (g/mol) | 1134.98 |
| Mostrar más |