Learn More
α-Cyclodextrin, MedChemExpress
Código de producto. 16452349
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452349 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16452349 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1513
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress α-Cyclodextrin is a multifunctional, soluble dietary fiber marketed for use as a fiber ingredient.
α-Cyclodextrin is a multifunctional, soluble dietary fiber marketed for use as a fiber ingredient.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Cyclodextrin
CAS 10016-20-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H60O30
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (113.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (51.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O[C@@](O[C@]([C@@H]1O)([H])[C@H](O[C@@](O[C@]([C@@H]2O)([H])[C@H](O[C@@](O[C@@]3([H])[C@@H]4O)([H])[C@@H]2O)CO)([H])[C@@H]1O)CO)([H])[C@@H]5O)[C@](O[C@](O[C@H](CO)[C@](O[C@](O[C@H](CO)[C@](O[C@](O[C@@H]3CO)([H])[C@@H]4O)([H])[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O)([H])[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O)([H])[C@@H]5O
Peso molecular (g/mol) 972.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 972.84
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid