Learn More
Hidrato de γ-ciclodextrina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10247123 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10247123 5 g Frasco de vidrio 5 g
10144810 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10753041 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10247123 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 229900050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00€
    615.65€ / 5 g
    Ahorro 119.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91464-90-3 | C48H80O40 | 1297.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91464-90-3
Fórmula molecular C48H80O40
Peso molecular (g/mol) 1297.13
Número MDL MFCD00149574
Clave InChI GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo gamma-cyclodextrin hydrate, 1297.12 anhydrous, gamma-cyclodextrin hydrate, vetec tm reagent grade
PubChem CID 71311509
Nombre IUPAC 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material γ-Cyclodextrin hydrate
Punto de fusión 267.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 14, 2718
Condición de rotación específica + 177.00 (20.00°C c=1,H2O)
Rotación específica + 177.00
Información de solubilidad Solubility in water: 22.3 g/100 mL (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 1297.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo