Learn More
Hidrato de α-ciclodextrina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10256380 25 g Frasco de vidrio 25 g
10246380 5 g Frasco de vidrio 5 g
10217023 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10256380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227290250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51211-51-9 | C36H60O30 | 972.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51211-51-9
Fórmula molecular C36H60O30
Peso molecular (g/mol) 972.85
Número MDL MFCD00150804
Clave InChI HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrous
PubChem CID 60161466
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Cyclodextrin hydrate
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 278°C
Color Blanco
Pérdida por secado 11% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.5% max. Linear oligomers (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 14, 2718
Rotación específica + 148
Información de solubilidad Solubility in water: 145g/L (25°C)
Nombre IUPAC 5,10,15,20,25,30-hexakis(hidroximetil)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodecaoxaheptaciclo[26.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶]dotetracontano-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodecol hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 972.85
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino