Learn More
Ciclodecanona, TRC
Código de producto. 30354115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354115 1 g 1 g
30354579 500 mg 500 miligramos
30358368 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9890981G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1502-06-3
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Nombre IUPAC ciclodecanone
SMILES O=C1CCCCCCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclodecanone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c11-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-10/h1-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358