Learn More
Clorhidrato de ciclocitidina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416009 1 g 1 g
15426009 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63845.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Agente antitumoral
Anti-tumor agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10212-25-6
Fórmula molecular C9H12ClN3O4
Peso molecular (g/mol) 261.66
Número MDL MFCD00012636
Clave InChI KZOWNALBTMILAP-JBMRGDGGSA-N
Sinónimo cyclocytidine hydrochloride 1g
PubChem CID 74764394
ChEBI CHEBI:74843
Nombre IUPAC (2R,4R,5R,6S)-4-(hydroxymethyl)-10-imino-3,7-dioxa-1,9-diazatricyclo[6.4.0.0²,⁶]dodeca-8,11-dien-5-ol hydrochloride
SMILES Cl.OC[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](OC3=NC(=N)C=CN23)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclocytidine hydrochloride
Punto de fusión 248°C to 250°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,629
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.66
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo