Learn More
Ciclocreatina, TRC
Código de producto. 30361502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361502 1 g 1 g
30348892 5 g -
30351902 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9822001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35404-50-3
Fórmula molecular C5 H9 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 143.14
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-iminoimidazolidina-1-il)acético
SMILES OC(=O)CN1CCNC1=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclocreatine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N3O2/c6-5-7-1-2-8(5)3-4(9)10/h1-3H2,(H2,6,7)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0695