Learn More
Bromuro de ciclobutilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15405345 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15405345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58247.AD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Este compuesto puede usarse para el acoplamiento cruzado con cloruros ácidos, haluros de arilo y haluros de alilo sustituidos o no sustituidos. También pueden someterse a Michael adición a cetonas insaturadas o. adiciones a alquinos para dar sutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 1019205-65-2
Densidad 0.984
Fórmula molecular C4H7BrZn
Número MDL MFCD09801445
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo cyclobutylzinc bromide, cyclobutylzinc bromide, 0.5 m in thf, cyclobutylzinc bromide 0.5m in tetrahydrofuran, cyclobutylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI WNFQEBSVYUDIES-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1C[CH-]C1.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); ciclobutano
Peso molecular (g/mol) 200.384
PubChem CID 24722675
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.38