Learn More
Clorhidrato de ciclobutilmetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclobutylmethylamine Hydrochloride |
| CAS | 5454-82-0 |
| Fórmula molecular | C5H12ClN |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11N.ClH/c6-4-5-2-1-3-5;/h5H,1-4,6H2;1H |
| SMILES | Cl.NCC1CCC1 |
| Nombre IUPAC | ciclobutilmetanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 121.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0658 |