Learn More
Clorhidrato de ciclobutilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471020 25 g 25 g
11461020 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471020 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25400.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6291-01-6 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Cyclobutylamine hydrochloride was used in the preparation of cyclobutylarachidonylamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de ciclobutilamina se utilizaba en la preparación de ciclobutilaraquidonilamida.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6291-01-6
Fórmula molecular C4H10ClN
Peso molecular (g/mol) 107.58
Número MDL MFCD00034953
Clave InChI NFAZOGXQOWEWBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutanamine hydrochloride, cyclobutylamine hydrochloride, aminocyclobutane hcl, cyclobutanamine, hydrochloride, cyclobutanaminium chloride, cyclobutylamine hcl, acmc-209wdt, aminocyclobutane hydrochloride, cyclobutylamine hydrochloric acid, cyclobutylamine hydrochloride salt
PubChem CID 12618374
Nombre IUPAC ciclobutanamina;clorhidrato
SMILES C1CC(C1)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutylamine hydrochloride
Punto de fusión 180°C to 183°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.58
Porcentaje de pureza 97%