Learn More
Ciclobutilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10042650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10042650 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10667094 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10042650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209110010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2516-34-9 | C4H9N | 71.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2516-34-9
Fórmula molecular C4H9N
Peso molecular (g/mol) 71.11
Número MDL MFCD00001328
Clave InChI KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride
PubChem CID 75645
Nombre IUPAC ciclobutanamina
SMILES C1CC(C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutylamine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 81.0°C to 82.0°C
Temperatura de inflamación −4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C4H7NH2
Índice de refracción 1.4366 to 1.4386
Cantidad 1 mL
Beilstein 12, 4
Gravedad específica 0.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclobutylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.