Learn More
Ciclobutilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425463 25 g 25 g
11405463 1 g 1 g
11415463 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425463 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13423.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2516-34-9 | C4H9N | 71.123 g/mol
Substrate employed in a microwave-assisted synthesis of 7-azaindoles from dihalopyridines. Also it is a reactant in the preparation of imidazo[1,2-b]pyridazine derivatives as selective and orally available Mps1 (TTK) kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sustrato empleado en una síntesis asistida por microondas de 7-azaindoles a partir de dihalopiridinas. También es un reactante en la preparación de derivados de imidazo[1,2-b]piridazina como inhibidor selectivo de la quinasa Mps1 (TTK) disponible por vía oral.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico, almacenar alejado del agua/la humedad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2516-34-9
Fórmula molecular C4H9N
Peso molecular (g/mol) 71.123
Número MDL MFCD00001328
Clave InChI KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride
PubChem CID 75645
Nombre IUPAC ciclobutanamina
SMILES C1CC(C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutylamine
Densidad 0.836
Punto de ebullición 82°C to 83°C
Temperatura de inflamación −4°C (24°F)
Índice de refracción 1.4376
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Beilstein 2069297
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.12
Porcentaje de pureza 98%