Learn More
Cetona metílica de ciclobutilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352196
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352196 1 g 1 g
11362196 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03521.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3019-25-8 | C6H10O | 98.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3019-25-8
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00037148
Clave InChI JPJOOTWNILDNAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutyl methyl ketone, 1-cyclobutylethan-1-one, acetylcyclobutane, ethanone, 1-cyclobutyl, ketone, cyclobutyl methyl, methyl cyclobutyl ketone, cyclobutylmethylketone, acetylcyclobutan, cyclobutylethanone, cyclobutane, acetyl
PubChem CID 76398
Nombre IUPAC 1-ciclobutiletanona
SMILES CC(=O)C1CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutyl methyl ketone
Densidad 0.9
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 1 g
Número UN UN1224
Beilstein 1924022
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 97%