Learn More
Bromuro de ciclobutilo, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10521161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10521161 1 g Frasco de vidrio 1 g
10794104 5 g Frasco de vidrio 5 g
15199263 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10521161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 320500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4399-47-7 | C4H7Br | 135.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4399-47-7
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135.01
Número MDL MFCD00001317
Clave InChI KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
PubChem CID 78110
Nombre IUPAC bromociclobutano
SMILES C1CC(C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutyl bromide
Color Incolora
Densidad 1.4300g/mL
Punto de ebullición 108.0°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C4H7Br
Índice de refracción 1.4776 to 1.4797
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.43
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.01
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Forma física Líquido