Learn More
Ácido ciclobutilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclobutyl-acetic acid |
| CAS | 6540-33-6 |
| Fórmula molecular | C6H10O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c7-6(8)4-5-2-1-3-5/h5H,1-4H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CC1CCC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-ciclobutilácético |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |