Learn More
ciclobutrifluram, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclobutrifluram |
| CAS | 1460292-16-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17H13Cl2F3N2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cyclobutrifluram, rel-N-[(1R,2R)-2-(2,4-Dichlorophenyl)cyclobutyl]-2-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, cis-N-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-cyclobutan-1-yl)-2-trifluoromethylpyridine-3-carboxamide, rel-N-[(1R,2R)-2-(2,4-Dichlorophenyl)cyclobutyl]-2-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, cis-N-(2-(2,4-Dichlorophenyl)cyclobut-1-yl)-2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxamide, cis-N-(2-(2,4-Dichlorophenyl)cyclobutan-1-yl)-2-trifluoromethylpyridine-3-carboxamide, Cyclobutrifluram, N-[Rac-(1S,2S)-2-(2,4-dichlorophenyl)cyclobutyl]-2-(trifluoromethyl)nicotinamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13Cl2F3N2O/c18-9-3-4-10(13(19)8-9)11-5-6-14(11)24-16(25)12-2-1-7-23-15(12)17(20,21)22/h1-4,7-8,11,14H,5-6H2,(H,24,25)/t11-,14-/m1/s1 |
| SMILES | FC(F)(F)c1ncccc1C(=O)N[C@@H]2CC[C@@H]2c3ccc(Cl)cc3Cl |
| Nombre IUPAC | N-[rac-(1R,2R)-2-(2,4-diclorofenil)ciclobutil]-2-(trifluorometil)piridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 389.2 |
| Mostrar más |