Learn More
Ciclobutanona, TRC
Código de producto. 30365413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30365413 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30365413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98223010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutanone
CAS 1191-95-3
Fórmula molecular C4H6O
Cantidad 10 g
Sinónimo NSC 87632
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2
SMILES O=C1CCC1
Nombre IUPAC ciclobutanona
Peso molecular (g/mol) 70.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.0419