Learn More
Ciclobutanona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cyclobutanone |
| CAS | 1191-95-3 |
| Fórmula molecular | C4H6O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | NSC 87632 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2 |
| SMILES | O=C1CCC1 |
| Nombre IUPAC | ciclobutanona |
| Peso molecular (g/mol) | 70.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 70.0419 |