Learn More
Ciclobutanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10560191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10560191 1 g Frasco de vidrio 1 g
10030890 5 g Frasco de vidrio 5 g
11964831 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10560191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110930010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1191-95-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-95-3
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00001332
Clave InChI SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021
PubChem CID 14496
Nombre IUPAC ciclobutanona
SMILES O=C1CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutanone
Punto de fusión -50.9°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 99.0°C
Temperatura de inflamación 10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C4H6(=O)
Índice de refracción 1.4205 to 1.4225
Cantidad 1 g
Beilstein 07,5
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclobutanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.