Learn More
Ciclobutanona, 98 %, estabilizado con aprox. 0,01 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494374 25 g 25 g
11474374 1 g 1 g
11484374 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494374 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13068.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1191-95-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Cyclobutanone is used in preparation of cyclobutane derivatives. It is used as a starting material for aminocyclobutanecarboxylic acid through sulfonyloxiranes. It is also used to prepare dihydro-furan-2-one in presence of polystyrene-bound phenylselenic acid as catalyst. Further, it is involved in the photochemical synthesis of nucleoside analogues such as bicyclic nucleosides and isonucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclobutanona se utiliza en la preparación de derivados del ciclobutano. Se utiliza como material de partida para el ácido aminociclobutanecarboxílico a través de sulfoniloxiranos. También se utiliza para preparar dihidro-furan-2-ona en presencia de ácido fenilselénico unido al poliestireno como catalizador. Además, participa en la síntesis fotoquímica de análogos nucleósidos como los nucleósidos bicíclicos y los isonucleósidos.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-95-3
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00001332
Clave InChI SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021
PubChem CID 14496
Nombre IUPAC ciclobutanona
SMILES O=C1CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutanone
Nombre de nota stabilized with ≈0.01% BHT
Punto de fusión -51°C
Densidad 0.935
Punto de ebullición 97°C to 99°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.421
Cantidad 25 g
Número UN UN1224
Beilstein 1560289
Sensibilidad May form a precipitate
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 98%