Learn More
Ciclobutanona, 98 %, estabilizado con aprox. 0,01 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Description
Cyclobutanone is used in preparation of cyclobutane derivatives. It is used as a starting material for aminocyclobutanecarboxylic acid through sulfonyloxiranes. It is also used to prepare dihydro-furan-2-one in presence of polystyrene-bound phenylselenic acid as catalyst. Further, it is involved in the photochemical synthesis of nucleoside analogues such as bicyclic nucleosides and isonucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La ciclobutanona se utiliza en la preparación de derivados del ciclobutano. Se utiliza como material de partida para el ácido aminociclobutanecarboxílico a través de sulfoniloxiranos. También se utiliza para preparar dihidro-furan-2-ona en presencia de ácido fenilselénico unido al poliestireno como catalizador. Además, participa en la síntesis fotoquímica de análogos nucleósidos como los nucleósidos bicíclicos y los isonucleósidos.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cyclobutanone |
| Nombre de nota | stabilized with ≈0.01% BHT |
| Punto de fusión | -51°C |
| Densidad | 0.935 |
| Punto de ebullición | 97°C to 99°C |
| Temperatura de inflamación | 10°C (50°F) |
| Olor | Pleasant |
| Índice de refracción | 1.421 |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN1224 |
| Show More |