Learn More
Ciclobutanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469633
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11469633 1 g 1 g
11479633 5 g 5 g
11489633 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11469633
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12430.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2919-23-5 | C4H8O | 72.11 g/mol
Has synthetic applications of gold-catalyzed ring expansions. Development of novel type of transition metal-catalyzed cascade reactions utilizing small ring systems and the applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Las aplicaciones
Tiene aplicaciones sintéticas de expansiones de anillo catalizadas con oro. Desarrollo de un nuevo tipo de reacciones en cascada catalizadas por metales de transición utilizando sistemas de anillo pequeño y las aplicaciones.
Solubilidad
Parcialmente soluble.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2919-23-5
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00001318
Clave InChI KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutyl alcohol, cyclobutyl hydroxide, hydroxycyclobutane, acmc-1cgim, cyclobutanol, cyclobutanol 1g, ksc206s6t, kthxbehdvmtnoh-uhfffaoysa
PubChem CID 76218
Nombre IUPAC ciclobutanol
SMILES OC1CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutanol
Densidad 0.925
Punto de ebullición 123°C to 124°C
Temperatura de inflamación 21°C (69°F)
Índice de refracción 1.436
Cantidad 1 g
Número UN UN1120
Beilstein 2035937
Información de solubilidad Partly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 96%