Learn More
Ciclobutanometanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457014 25 g 25 g
11447014 5 g 5 g
11467014 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457014 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21480.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4415-82-1 | C5H10O | 86.134 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4415-82-1
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.134
Número MDL MFCD00001330
Clave InChI WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutanemethanol, hydroxymethylcyclobutane, cyclobutylcarbinol, hydroxymethyl cyclobutane, cyclobutyl methanol, cyclobutyl-methanol, cyclobutanecarbinol, cyclobutane carbinol, pubchem23465
PubChem CID 78130
Nombre IUPAC ciclobutilmetanol
SMILES C1CC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutanemethanol
Densidad 0.913
Punto de ebullición 143°C to 144°C
Temperatura de inflamación 39°C (102°F)
Índice de refracción 1.4465
Cantidad 25 g
Número UN UN1105
Beilstein 2036027
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99%