Learn More
Ciclobutanometanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10022360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10022360 5 g Frasco de vidrio 5 g
10347410 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10022360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182230050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4415-82-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4415-82-1
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00001330
Clave InChI WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutanemethanol, hydroxymethylcyclobutane, cyclobutylcarbinol, hydroxymethyl cyclobutane, cyclobutyl methanol, cyclobutyl-methanol, cyclobutanecarbinol, cyclobutane carbinol, pubchem23465
PubChem CID 78130
Nombre IUPAC ciclobutilmetanol
SMILES C1CC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutanemethanol
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 143°C to 144°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C4H7CH2OH
Índice de refracción 1.4450 to 1.447
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclobutanemethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.