Learn More
Ácido ciclobutanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30350109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350109 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30350109 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9881651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutanecarboxylic Acid
CAS 3721-95-7
Fórmula molecular C5 H8 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Cyclobutanecarboxylic Acid, Cyclobutane-1-carboxylic acid, Cyclobutylcarboxylic Acid, NSC 4535
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)C1CCC1
Nombre IUPAC ácido ciclobutanocarboxílico
Peso molecular (g/mol) 100.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0524