Learn More
Ácido ciclobutanocarboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30052137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052137 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052137 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1519.020100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido ciclobutanocarboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutanecarboxylic Acid
CAS 3721-95-7
Nombres de analitos o componentes Cyclobutanecarboxylic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H8 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclobutanecarboxylic Acid, Cyclobutane-1-carboxylic acid, Cyclobutylcarboxylic Acid, NSC 4535
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)C1CCC1
Nombre IUPAC ácido ciclobutanocarboxílico
Peso molecular (g/mol) 100.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 100,0524 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.